Learn More
Kartell™ Septos derramables de silicio
Tapones perforables para retirar soluciones y suspensiones de recipientes cerrados, utilizando jeringas. Los septos derramables de silicio Kartell™ se utilizan para asegurar cierres herméticos en tubos de laboratorio.
68.45€ - 132.00€
Especificaciones
Color | Natural |
---|---|
Material | Silicona |
Tipo de producto | Septos abatibles |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para su uso en el sector alimentario y de bebidas |
Cantidad | 1 por unidad |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10040063
|
Kartell™
0119100 |
Diám. de 10 mm |
68.45€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10734424
|
Kartell™
0119300 |
Diám. de 15 mm |
98.95€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 23-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10273323
|
Kartell™
0119200 |
Diám. de 13 mm |
118.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envoi: 23-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10365293
|
Kartell™
0119600 |
Diám. de 24 mm |
132.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10365343
|
Kartell™
0119400 |
Diám. de 16 mm |
110.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 23-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10446123
|
Kartell™
0119700 |
Diám. de 31 mm |
98.15€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Adecuado para su uso en el sector alimentario y de bebidas
- Tapón perforable
- La altura superior representa la sección derramable
- La altura inferior representa la sección inferior
Especificaciones
Natural | |
Septos abatibles | |
1 por unidad |
Silicona | |
Adecuado para su uso en el sector alimentario y de bebidas |