Learn More
Kartell™ Septos derramables de silicio
Descripción
- Adecuado para su uso en el sector alimentario y de bebidas
- Tapón perforable
- La altura superior representa la sección derramable
- La altura inferior representa la sección inferior
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para su uso en el sector alimentario y de bebidas |
| Altura (métrico) | Superior: 20 mm; inferior: 10 mm |
| Cantidad | 1 por unidad |
| Tamaño | Diám. de 15 mm |
| Junta cónica estándar | NS 14/23 |
| Color | Natural |
| Diameter (Metric) Bottom | 15mm |
| Material | Silicona |
| Tipo de producto | Septos abatibles |