Learn More
Óxido de silicio(II), grado óptico, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10097-28-6 | OSi | 44.084 g/mol
118.00€ - 436.00€
CAS 10097-28-6
Fórmula molecular OSi
Peso molecular (g/mol) 44.084
Número MDL MFCD00151536
Clave InChI LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
PubChem CID 66241
ChEBI CHEBI:30588
Nombre IUPAC oxonioilidinesilanida
SMILES [O+]#[Si-]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11473770
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
089430.18
50 g
118.00€
50 g
11463770
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
089430.30
250 g
436.00€
250 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-232-8
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de silicio(II), grado óptico, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals