Learn More
Óxido de silicio(II), grado óptico, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1880°C |
| Nombre del producto químico o material | Silicon(II) oxide |
| Punto de fusión | >1702°C |
| Color | Negro |
| Forma física | Polvo de malla - 325 (normalmente 10 micrómetros o menos) |
| Cantidad | 50 g |
| Olor | Odorless |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.8% (metals basis) |
| Densidad | 2.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 44.09 |
| Mostrar más |