Learn More
Óxido de silicio(II), 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10097-28-6 | OSi | 44.084 g/mol
164.82€ - 480.39€
CAS 10097-28-6
Fórmula molecular OSi
Peso molecular (g/mol) 44.084
Número MDL MFCD00151536
Clave InChI LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
PubChem CID 66241
ChEBI CHEBI:30588
Nombre IUPAC oxonioilidinesilanida
SMILES [O+]#[Si-]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11333438
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
036347.14
25 g
164.82€
25 g
11323438
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
036347.22
100 g
480.39€
100 g
Descripción
Descripción
A major application of silicon oxide is production of portland cement. It is used in food and pharmaceutical applications and in semiconductor industry. It is the major precursor for preparing glass and silicon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-232-8
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de silicio(II), 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals