Learn More
Óxido de silicio(II), 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11333438 25 g 25 g
11323438 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11333438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036347.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10097-28-6 | OSi | 44.084 g/mol
A major application of silicon oxide is production of portland cement. It is used in food and pharmaceutical applications and in semiconductor industry. It is the major precursor for preparing glass and silicon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10097-28-6
Fórmula molecular OSi
Peso molecular (g/mol) 44.084
Número MDL MFCD00151536
Clave InChI LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
PubChem CID 66241
ChEBI CHEBI:30588
Nombre IUPAC oxonioilidinesilanida
SMILES [O+]#[Si-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1880°C
Nombre del producto químico o material Silicon(II) oxide
Punto de fusión >1702°C
Color Negro
Forma física Masa de 3-6 mm, desgaseado
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (metals basis)
Densidad 2.13 g/cm3 at 20°C
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 44.09