missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Silibinina Código de producto.: 16584224

Thermo Scientific Chemicals Silibinina

Código de producto. 16584224 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16584224

Marca: Thermo Scientific Chemicals 463030050

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 22888-70-6
Fórmula molecular C25H22O10
Peso molecular (g/mol) 482.44
Clave InChI SEBFKMXJBCUCAI-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 3,5,7-trihidroxi-2-[3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-2-(hidroximetil)-2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-6-il]-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-ona
SMILES COC1=CC(=CC=C1O)C1OC2=CC(=CC=C2OC1CO)C1OC2=CC(O)=CC(O)=C2C(=O)C1O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Silibinin
Punto de fusión 164.0°C to 174.0°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, ethyl acetate, methanol,, ethanol, sparingly soluble in chcl3
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.44

Certificados

Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.

1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0411071 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/04/2022 Catalog Number463030250,463030010,463030050

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Silibinina >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado