Learn More
Thermo Scientific Chemicals Silibinina
Código de producto. 16594224 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16594224 25 g 25 g
16574224 1 g 1 g
16584224 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16594224 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463030250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22888-70-6 | C25H22O10 | 482.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22888-70-6
Fórmula molecular C25H22O10
Peso molecular (g/mol) 482.44
Clave InChI SEBFKMXJBCUCAI-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 3,5,7-trihidroxi-2-[3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-2-(hidroximetil)-2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-6-il]-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-4-ona
SMILES COC1=CC(=CC=C1O)C1OC2=CC(=CC=C2OC1CO)C1OC2=CC(O)=CC(O)=C2C(=O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silibinin
Punto de fusión 164.0°C to 174.0°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, ethyl acetate, methanol,, ethanol, sparingly soluble in chcl3
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.44