Learn More
Ambion™ ARNip de diseño personalizado Silencer™
Los ARNip personalizados Silencer™ (dúplex de 21 bp sin modificar) son herramientas de ARN de interferencia (ARNi) rentables ideales para reducir la expresión génica con el fin de estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos celulares.
Marca:  Ambion™ 4399670
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15511471
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Herramientas de interferencia de ARN (ARNi) rentables, ideales para derribar la expresión génica con el fin de estudiar la función de la proteína en una amplia gama de tipos celulares.
  • Utilice el generador de ARNip personalizado GeneAssist™ para diseñar y pedir un ARNip personalizado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar a -20 °C o menos. No almacenar en congeladores sin escarcha. (Los oligonucleótidos secos se envían a temperatura ambiente). Materiales adicionales incluidos: 1,75 ml de agua sin nucleasas.
Atenuar la expresión génica para estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos de células
ARNip con diseño personalizado
5 nmol
Tras su recepción, almacenar en un congelador sin escarcha a -20 °C o inferior
GeneAssist: ARNip Silencer™ con diseño personalizado
Silencer™
Estándar
Ambiente
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Ambion™ ARNip de diseño personalizado Silencer™ > GeneAssist: ARNip Silencer™ con diseño personalizado, estándar, 5 nmol