Learn More
BRAND™ Probetas de medición de perfil alto de vidrio borosilicatado de clase B Silberbrand™ ETERNA
Fabricadas con vidrio de borosilicato DURAN™ y conforme a las normas DIN EN ISO 4788. Las probetas de medición de perfil bajo de vidrio de borosilicato clase B BRAND™ Silberbrand™ ETERNA con graduaciones en ámbar facilitan y agilizan la evaluación de volumen con líquidos opacos o de color claro. Incluye boquilla integral para evitar derrames durante el vertido mientras que la base de vidrio hexagonal proporciona estabilidad.
Marca:  BRAND™ 42008
18.63 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11838371
  • 20.85€ / paquete de 2
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Usar código promocional 24135 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Fabricados con vidrio de borosilicato DURAN™
  • Cumple con las normas DIN e ISO 4788
  • Las graduaciones de color ámbar ofrecen una evaluación rápida y sencilla del volumen con líquidos opacos de color claro.
  • Con boquilla integrada que evita derrames durante el vertido
  • La base hexagonal de vidrio proporciona estabilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Hexagonal
Forma redonda
B
±0,3 ml
Vidrio de borosilicato
1 ml
±0.3mL
Para el almacenamiento
DIN EN ISO 4788
90 mm
Probeta de medición graduada
10 ml
Esterilizable en autoclave
1 ml
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
BRAND™ Probetas de medición de perfil alto de vidrio borosilicatado de clase B Silberbrand™ ETERNA > Capacidad: 10 ml