Learn More
BRAND™ Probetas de medición de perfil alto de vidrio borosilicatado de clase B Silberbrand™ ETERNA
Fabricado con vidrio de borosilicato y cumple con los estándares DIN EN ISO 4788. Las probetas de medición de perfil bajo de vidrio de borosilicato de clase B Silberbrand™ ETERNA con graduaciones en tinción ámbar que facilitan y agilizan la evaluación de volumen con líquidos opacos o de color claro
Marca:  BRAND™ 42028
17.69 EUR hasta el 2025-07-04
Use el código promocional "24147" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11848371
  • 20.50€ / paquete de 2
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Usar código promocional 24123 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Descripción
  • Fabricados con vidrio de borosilicato DURAN™
  • Cumple con las normas DIN e ISO 4788
  • Las graduaciones de color ámbar ofrecen una evaluación rápida y sencilla del volumen con líquidos opacos de color claro.
  • Con boquilla integrada que evita derrames durante el vertido
  • La base hexagonal de vidrio proporciona estabilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Hexagonal
Forma redonda
B
±1 ml
Vidrio de borosilicato
2 ml
±0.8mL
Para el almacenamiento
DIN EN ISO 4788
145 mm
Probeta de medición graduada
50 ml
Esterilizable en autoclave
2 ml
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
BRAND™ Probetas de medición de perfil alto de vidrio borosilicatado de clase B Silberbrand™ ETERNA > Capacidad: 50 ml