Learn More
SymLine™ SignalBox2
Supervise dos niveles de llenado a la vez, integración perfecta en el mobiliario del laboratorio con la caja de señalización incorporada
Marca: SymLine™ 106582
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
2-channel | |
Safety Waste Cap and Electronic Level Controllers | |
36 x 139 x 74 mm |
Liquid Spill Alarm | |
Cable de fuente de alimentación de 230 V con extremo abierto y abrazadera | |
Fuente de alimentación del Reino Unido |
Título del producto
SymLine™ SignalBox2 > Tipo:Caja de señales integrada; región:Reino Unido
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido