Learn More
SymLine™ SignalBox2
Código de producto. p-7236268
Click to view available options
Diseñar:
1 canal
2 canales
5 canales
Tipo de tapón:
Fuente de alimentación UE
Fuente de alimentación de EE. UU.
Fuente de alimentación del Reino Unido
UE, Reino Unido, EE. UU.
Tamaño de la unidad:
1 hoja
cada uno
Código de producto. 16583532
Marca: SymLine™ 106548
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Supervise dos niveles de llenado a la vez, integración perfecta en el mobiliario del laboratorio con la caja de señalización incorporada
  • La forma inteligente de cambiar un contenedor de residuos sin interrumpir el flujo de entrada.
  • Los LED y el zumbador acústico le advierten a su debido tiempo antes de que el nivel de llenado de los recipientes de recogida alcance una altura crítica.
  • Cuando se cambia el contenedor, la alerta se puede silenciar a través del nuevo panel táctil.
  • Especificaciones
    Diseñar 2 canales
    Tipo Liquid Spill Alarm
    Para utilizar con (equipo) Safety Waste Cap and Electronic Level Controllers
    Incluye Cable de fuente de alimentación de 230 V con extremo abierto y abrazadera
    Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 36 x 139 x 74 mm
    Peso (imperial) 1.32 lb.
    Peso (métrico) 0.6 kg
    Tipo de tapón Fuente de alimentación UE