Learn More
Epredia™ Tijeras de disección de punta fina Shandon™
Realice disecciones de una calidad uniforme con las tijeras de disección de punta fina Epredia™ ShandonTM.
Marca: Epredia™ 11999
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Realice disecciones de una calidad uniforme con las tijeras de disección de punta fina Thermo Scientific™ Shandon™. Disponibles en las categorías premium y estándar.
- Adecuadamente endurecida, templada y neutralizada
- Pulida y limpiada electrónicamente con acabado de alta calidad
- Los patrones, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas para producir los mejores instrumentos que existen
- Garantizados sin defectos de materiales ni de fabricación
Especificaciones
Dissecting Scissors | |
Estándar | |
11.4 cm |
Angled | |
4,5 in | |
Fine Point |
Título del producto
Epredia™ Tijeras de disección de punta fina Shandon™ > Fine Points, Angular, Standard; 4.5 in. (11.4cm)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido