Learn More
Epredia™ Tijeras de disección de punta fina Shandon™
Realice disecciones de una calidad uniforme con las tijeras de disección de punta fina Epredia™ ShandonTM.
26.85€ - 115.00€
Especificaciones
Tipo de producto Dissecting Scissors
Blade Style Angled
Longitud (imperial) 4,5 in
Longitud (métrico) 11.4 cm
Estilo de punta Fine Point
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Grado Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Grado Precio Cantidad y disponibilidad  
15644444
Ver documentos
Epredia™
11999
Estándar Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15684444
Ver documentos
Epredia™
711999
Premium Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Realice disecciones de una calidad uniforme con las tijeras de disección de punta fina Thermo Scientific™ Shandon™. Disponibles en las categorías premium y estándar.
Calidad uniforme
  • Adecuadamente endurecidas, templadas y neutralizadas.
  • Pulidas y limpiadas electrónicamente con acabado de alta calidad.
  • Los patrones, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas.
  • Garantizadas sin defectos de materiales ni de fabricación.
Especificaciones
Especificaciones
Dissecting Scissors
4,5 in
Fine Point
Angled
11.4 cm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Epredia™ Tijeras de disección de punta fina Shandon™