Learn More
SH2D3A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 15641-1-AP-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
May play a role in JNK activation.Especificaciones
SH2D3A | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
SH2D3A | |
Novel SH2 containing protein 1, NSP1, SH2 domain containing 3A, SH2D3A | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
10045 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
0.27 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Q9BRG2 | |
SH2D3A | |
SH2D3A Fusion Protein Ag8132 | |
20 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG |
Título del producto
SH2D3A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech > 20 μL; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido