Learn More
SH2D3A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno SH2D3A
Concentración 0.27 mg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16814904
Ver documentos
Proteintech
15641-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16804904
Ver documentos
Proteintech
15641-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
May play a role in JNK activation.
Especificaciones
Especificaciones
SH2D3A
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9BRG2
10045
SH2D3A Fusion Protein Ag8132
Primary
-20°C
SH2D3A
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Novel SH2 containing protein 1, NSP1, SH2 domain containing 3A, SH2D3A
SH2D3A
IgG
Antigen Affinity Chromatography