Learn More
SGE™ Kits de bifurcadores en 3 de puerto para GC SilFlow™
Plataforma microfluídica altamente eficiente y fiable para mejorar la conectividad en sistemas de GC.
Marca:  SGE™ 123720
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15289173
  • 779.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Descripción
  • El kit incluye un dispositivo de microcanal SilFlow (MCD), una herramienta FingerTite SilTite, un soporte de montaje, además de los empalmes, tuercas y empalmes de obturación adecuados para su instalación
  • Tubo con DE de 1,1 mm no incluido
Especificaciones
Especificaciones
Bifurcador de puertos
Puerto B y C 0,25/0,32 mm
Dispositivo microcanal SGE Silflow
1,1 mm
Un dispositivo de microcanal SilFlow (MCD), una herramienta FingerTite SilTite, un soporte de montaje y empalmes, tuercas y empalmes de obturación adecuados para su instalación
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
SGE™ Kits de bifurcadores en 3 de puerto para GC SilFlow™ > 1,1 mm; kit