Learn More
SGE™ Kits de bifurcadores en 3 de puerto para GC SilFlow™
Descripción
- El kit incluye un dispositivo de microcanal SilFlow (MCD), una herramienta FingerTite SilTite, un soporte de montaje, además de los empalmes, tuercas y empalmes de obturación adecuados para su instalación
- Tubo con DE de 1,1 mm no incluido
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bifurcador de puertos |
| Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
| Incluye | Un dispositivo de microcanal SilFlow (MCD), una herramienta FingerTite SilTite, un soporte de montaje y empalmes, tuercas y empalmes de obturación adecuados para su instalación |
| Para utilizar con | Dispositivo microcanal SGE Silflow |