Learn More
Trajan™ Columnas capilares para GC BP21 (FFAP)
Una fase PEG muy polar modificada por ácido nitritereftalico apta para el análisis de ácidos grasos libres
Marca: Trajan™ 054466
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Una fase PEG muy polar modificada por ácido nitritereftalico apta para el análisis de ácidos grasos libres
- Fase PEG polar modificada por ácido nitrotereftálico
- Ideal para ácidos de bajo peso molecular
- Se puede utilicar con ácidos libres volátiles, ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME), alcoholes, aldehídos y cetonas
Especificaciones
250 °C | |
0,25 mm | |
G25, G35 | |
35 °C a 240/250 °C | |
60 m | |
Polar |
Unión de hidrógeno o interacciones dipolo | |
Polietilenglicol | |
Análisis de FAME, Ésteres metílicos de ácidos grasos, Análisis de alcohol, Análisis de aldehídos, Acrilatos, Cetonas | |
0,25 μm | |
BP21 (FFAP) | |
Sílice fundido |
Título del producto
Trajan™ Columnas capilares para GC BP21 (FFAP) > Grosor de película: 0,25 μm; D.I.: 0,25mm; longitud: 60 m
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido