Learn More
Trajan™ Columnas capilares para GC BP21 (FFAP)
Click to view available options
Longitud (métrico):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Una fase PEG muy polar modificada por ácido nitritereftalico apta para el análisis de ácidos grasos libres
- Fase PEG polar modificada por ácido nitrotereftálico
- Ideal para ácidos de bajo peso molecular
- Se puede utilicar con ácidos libres volátiles, ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME), alcoholes, aldehídos y cetonas
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 250 °C |
| Tipo de funcionalidad/interacción | Unión de hidrógeno o interacciones dipolo |
| Diámetro interior (métrico) | 0,22 mm |
| Fase estacionaria | Polietilenglicol |
| Tipo USP | G25, G35 |
| Para utilizar con (aplicación) | Ácidos libres volátiles, Ésteres metílicos de ácidos grasos, Análisis de alcohol, Análisis de aldehídos, Acrilatos, Cetonas |
| Intervalo de temperatura | 35 °C a 240/250 °C |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 25 m |
| Material de embalaje | BP21 (FFAP) |
| Mostrar más |