Learn More
Trajan™ Diamond Thermo RSH 100μL GC Autosampler Syringes
Mejora la sensibilidad del análisis de MS con la reducción de la interacción de muestras no específicas y el aumento de la recuperación de analitos.
96.45€ - 115.00€
Especificaciones
Calibre de aguja 23 G
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,009 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,24 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,024 in
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,63 mm
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Estilo de punta de aguja Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Estilo de punta de aguja Precio Cantidad y disponibilidad  
13127946
Ver documentos
Trajan™
0355611
Hidrófilo ultrasuave, cono
106.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
13157946
Ver documentos
Trajan™
0355621
Hidrófobo ultrasuave, cono
115.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
13187946
Ver documentos
Trajan™
0355631
Ultrasuave, cono
96.45€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Contaminación cruzada de jeringa más baja
  • Para reducir la interacción de muestras no específicas y aumentar la recuperación de analitos
  • Agujas extraíbles ultrasuaves con opción de tratamiento de superficie.
Especificaciones
Especificaciones
23 G
0,24 mm
0,63 mm
2,24 in
1 paq.
GC CTC PAL
0,009 in
0,024 in
Cromatografía de gases
Jeringa para muestreador automático
100 μl
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Trajan™ Diamond Thermo RSH 100μL GC Autosampler Syringes