Learn More
Trajan™ Diamond Thermo RSH 100μL GC Autosampler Syringes
Código de producto. 13157946
Change view
Click to view available options
Estilo de punta de aguja:
Hidrófilo ultrasuave, cono
Hidrófobo ultrasuave, cono
Ultrasuave, cono
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de punta de aguja unitSize
13157946 Hidrófobo ultrasuave, cono cada uno
13127946 Hidrófilo ultrasuave, cono cada uno
13187946 Ultrasuave, cono cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13157946 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 0355621
Mejora la sensibilidad del análisis de MS con la reducción de la interacción de muestras no específicas y el aumento de la recuperación de analitos.
  • Contaminación cruzada de jeringa más baja
  • Para reducir la interacción de muestras no específicas y aumentar la recuperación de analitos
  • Agujas extraíbles ultrasuaves con opción de tratamiento de superficie.
Especificaciones
Calibre de aguja 23 G
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,009 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,24 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,024 in
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,63 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Longitud de la aguja (imperial) 2,24 in
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático
Cantidad 1 paq.
Volumen (métrico) 100 μl
Longitud de la aguja (métrico) 57 mm
Estilo de punta de aguja Hidrófobo ultrasuave, cono
Para utilizar con (equipo) GC CTC PAL