Learn More
BINDER™ Serie M Classic.Line - Cámaras de calor y de secado, con convección forzada y numerosas funciones de programa
Con una temperatura máxima de 300 °C y versátiles posibilidades de programación, las cámaras de prueba de materiales de la serie M resultan idóneas para pruebas de material y ensayos de envejecimiento. El ventilador de alto rendimiento garantiza un calentamiento rápido con una gran ventilación.
Marca: BINDER™ 9010-0202
Descripción
- Intervalo de temperatura: De +5 °C por encima de la temperatura ambiente a +300 °C
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Velocidad de ventilador ajustable.
- Trampilla de ventilación controlada por programa
- Controlador LCD en color con programación de segmentos de tiempo
- 2 gradillas cromadas
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
- Interfaz de ordenador: RS 422
Especificaciones
4,1 pies cúb. | |
Forzado | |
115 l | |
Cámara de secado y calentamiento | |
Acero inoxidable | |
M115-230 V | |
NEMA 5-20P | |
835 x 645 x 865 mm | |
89 kg | |
230 V | |
7 A | |
Tecnología APT.line™ |
Acero inoxidable | |
M115-230 V, estándar, cámaras de secado y calentamiento Classic.Line serie M con convección forzada y funciones de programa avanzadas, 115 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz | |
Temperatura ambiente de +5 °C a 300 °C | |
Pantalla LCD en color | |
20 kg | |
2 std./6 max. | |
600 x 410 x 480 mm | |
196 lb | |
230 V, 50/60 Hz, 1,6 kW, 1 fase | |
1,6 kW | |
50/60 Hz |