Learn More
BINDER™ Serie M Classic.Line - Cámaras de calor y de secado, con convección forzada y numerosas funciones de programa
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-7227219 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
53 l
115 l
240 L
400 l
720 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
635 x 665 x 780 mm
835 x 645 x 865 mm
1035 x 850 x 985 mm
1235 x 870 x 1190 mm
1235 x 970 x 1695 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15692086 53 l 635 x 665 x 780 mm cada uno
15602096 115 l 835 x 645 x 865 mm cada uno
15612096 240 L 1035 x 850 x 985 mm cada uno
15622096 400 l 1235 x 870 x 1190 mm cada uno
15632096 720 l 1235 x 970 x 1695 mm cada uno
5 options
Código de producto. 15692086
Marca: BINDER™ 90100201
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Con una temperatura máxima de 300 °C y versátiles posibilidades de programación, las cámaras de prueba de materiales de la serie M resultan idóneas para pruebas de material y ensayos de envejecimiento. El ventilador de alto rendimiento garantiza un calentamiento rápido con una gran ventilación.
  • Intervalo de temperatura: De +5 °C por encima de la temperatura ambiente a +300 °C
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Velocidad de ventilador ajustable.
  • Trampilla de ventilación controlada por programa
  • Controlador LCD en color con programación de segmentos de tiempo
  • 2 gradillas cromadas
  • Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
  • Interfaz de ordenador: RS 422
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,9 pies cúb.
Material de la cámara Acero inoxidable
Tipo de convección Forzado
Descripción M053-230 V, estándar, cámaras de secado y calentamiento Classic.Line serie M con convección forzada y funciones de programa avanzadas, 53 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz
Capacidad (métrico) 53 l
Temperatura (métrico) Temperatura ambiente de +5 °C a 300 °C
Tipo Cámara de secado y calentamiento
Pantalla Pantalla LCD en color
Material Acero inoxidable
Carga máx. del estante 15 kg
Modelo M053-230 V
N.º de estantes 2 est./5 máx.
Tipo de tapón NEMA 5-20P
Dimensiones interiores (F x An x Al) 400 x 340 x 400 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 635 x 665 x 780 mm
Peso (imperial) 134 lb
Peso (métrico) 61 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 1,2 kW, 1 fase
Tensión 230 V
Vataje 1,2 kW
Amperaje 5,3 A
Frecuencia 50/60 Hz
Tecnología de convección Tecnología APT.line™