Learn More
BINDER™ Serie FP Classic.Line - Cámaras de calor y de secado, con convección forzada y funciones de programa
Las cámaras de prueba de materiales de la serie FP de BINDER garantizan tiempos de secado cortos y un calentamiento especialmente rápido, incluso cuando las cámaras están cargadas completamente.
Marca: BINDER™ 9010-0255
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Velocidad del ventilador ajustable
- Rejilla de aire regulable
- Controlador con programación de períodos y en tiempo real
- 2 rejillas cromadas
- Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica
- Interfaz de ordenador: RS 422
Especificaciones
20 kg | |
FP115-230V, estándar, serie FP - cámaras de calor y de secado con convección forzada y funciones de programación, 115 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz | |
Tecnología APT.line™ | |
2 estándar/6 máx. | |
Cámara de secado y calentamiento | |
FP115-230V | |
835 x 755 x 705 mm | |
230 V, 1 fase, 50/60 Hz, 1,6 kw, 10 A | |
1,6 kW | |
50/60 Hz |
Controlador con programación de segmento de tiempo y en tiempo real | |
115 l | |
Forzado | |
Ambiente +5 °C a 300 °C | |
LED | |
600 x 410 x 480 mm | |
62 kg | |
230 V | |
10 A |
Título del producto
BINDER™ Serie FP Classic.Line - Cámaras de calor y de secado, con convección forzada y funciones de programa > Vol.: 115 l; 230 V, 1 fase, 50/60 Hz, 1,6 kW, 10A
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction