Learn More
Binder™ Incubadoras de CO2 de la serie CB con esterilización por aire caliente y sensor de CO2 esterilizable por calor
Para aplicaciones de incubación sensibles, optimiza el crecimiento celular, realiza condiciones ambientales/experimentos de cultivo complejos
7293.00€ - 9333.00€
Especificaciones
Capacidad del estante (métrico) | 30 kg |
---|---|
Capacidad (métrico) | 53 l |
Pantalla | Visor de cristal líquido (LCD) |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 330 x 400 x 400 mm |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 528 x 645 x 674 mm |
Product Code | Brand | Intervalo de temperatura (métrico) | Modelo | Tipo | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Intervalo de temperatura (métrico) | Modelo | Tipo | Price | Quantity & Availability | |||||
17171391
![]() |
Binder™
9040-0167 |
Desde + 4 °C por encima de la temperatura ambiente hasta + 60 °C | CB056-230V | Estándar | N/A | ||||||
17181391
![]() |
Binder™
9040-0168 |
Desde + 6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta + 60 °C | CB056-230 V-O | Con control de oxígeno | N/A | ||||||
Description
Ventajas
- Riesgo mínimo de contaminación gracias a la esterilización total por aire caliente
- Interior higiénico y sin ventilador, de fácil limpieza, sin estructuras
- Valores de pH estables gracias a la tecnología de sensores de CO2 por infrarrojos sin deriva
- Evaporación del medio reducida al mínimo gracias a la alta humedad y rápido tiempo de recuperación
Características importantes
- Rango de temperatura: desde +4 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +60 °C
- Rango de humedad: desde 90 hasta 95 % h.r.
- Rango de regulación de CO2: 0-20 % vol. CO2
- Concepto anticontaminación probado con esterilización por aire caliente a +180 °C
- Sistema de humidificación optimizado con protección antirrocío
- Tobera de mezcla de gas de CO2 con efecto Venturi
- Sensor de CO2 esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos de haz simple
- Controlador de pantalla táctil de manejo intuitivo
- Registro interno de datos de medición legible con formato abierto a través de interfaz USB
- Sistema Fail Safe CO2 para proteger el pH de los cultivos celulares
- Sistema DuoDoor™: puerta exterior y puerta de cristal con apertura en un solo movimiento
- Puerta interior estanca de vidrio de seguridad
- Manilla de la puerta con llave
- Cámara interna de acero inoxidable sin soldaduras
- Bandejas perforadas de acero inoxidable
- Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica
- Interfaces: Ethernet, USB, contacto de alarma sin voltaje
- Equipos apilables mediante adaptador de apilado
Equipamiento opcional
- Variantes del modelo con rango de regulación de O2: 0,2-20 % vol. O2 o 10-95 % vol. O2
- Puertas de cristal con múltiples divisiones y bandejas especiales para separar los experimentos en el espacio
- Adaptador de apilado para una instalación segura y compacta
- Cambiador de botellas de gas para conectar dos botellas de gas a hasta dos incubadoras
- Multi Management Software APT-COM: administración, registro y documentación de parámetros de dispositivos
- Servicios: amplios servicios que garantizan el correcto funcionamiento de los dispositivos
Specifications
30 kg | |
Visor de cristal líquido (LCD) | |
528 x 645 x 674 mm | |
230 V | |
3/5 A |
53 l | |
330 x 400 x 400 mm | |
53 kg | |
0,8 kW | |
50/60 Hz |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Binder™ Incubadoras de CO2 de la serie CB con esterilización por aire caliente y sensor de CO2 esterilizable por calor