Learn More
Binder™ Incubadoras de CO2 de la serie CB con esterilización por aire caliente y sensor de CO2 esterilizable por calor
Tienda BINDER Productos
Descripción
- Clase de primera calidad entre las incubadoras de CO2
- Adecuados para todas las aplicaciones de incubación sensibles
- Garantiza un crecimiento celular óptimo
- Puede realizar experimentos de cultivo complejos y condiciones ambientales específicas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad del estante (métrico) | 30 kg |
| Capacidad (métrico) | 53 l |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Desde + 4 °C por encima de la temperatura ambiente hasta + 60 °C |
| Tipo | Estándar |
| Pantalla | Visor de cristal líquido (LCD) |
| Modelo | CB056-230V |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 330 x 400 x 400 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 528 x 645 x 674 mm |
| Peso (métrico) | 53 kg |
| Tensión | 230 V |
| Mostrar más |