Learn More
Lenz Laborglasintrumente Embudos de separación, cónicos, ámbar, sin báscula, con tapón de vidrio transparente macizo
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 04008070
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11943441
  • 405.00€ / paquete de 2
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-08-2025
Descripción
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • Sin escala
  • Con tapón de vidrio transparente macizo
  • Con dispositivo de retención de rosca
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Especificaciones
1 L
Vidrio de borosilicato 3.3
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente Embudos de separación, cónicos, ámbar, sin báscula, con tapón de vidrio transparente macizo > 1000 mL