Learn More
Lenz Laborglasintrumente Embudos de separación, cónicos, ámbar, sin báscula, con tapón de vidrio transparente macizo
Código de producto. p-7222594
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 11903441
Marca: Lenz Laborglasintrumente 04008028
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • Sin escala
  • Con tapón de vidrio transparente macizo
  • Con dispositivo de retención de rosca
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Vidrio de borosilicato 3.3