Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 18 in. wide
The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 18 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
2920.00€ - 5480.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Tipo de tapón | Sellado automático |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17757997
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1414SS |
14 in | 14 in |
2920.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17767997
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1416SS |
16 in | 14 in |
2985.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17787997
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1418SS |
18 in | 14 in |
3010.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17708007
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1420SS |
20 in | 14 in |
3075.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17738007
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1424SS |
24 in | 14 in |
3105.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17758007
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1426SS |
26 in | 14 in |
3200.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17778007
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1436SS |
36 in | 14 in |
3240.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17798007
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1438SS |
38 in | 14 in |
3295.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17718017
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1440SS |
40 in | 14 in |
3355.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17738017
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1448SS |
48 in | 14 in |
3885.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17758017
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1526SS |
26 in | 15 in |
3105.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17778017
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1543SS |
43 in | 15 in |
3520.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17718027
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1616SS |
16 in | 16 in |
2920.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17738027
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1620SS |
20 in | 16 in |
3075.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17768027
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1624SS |
24 in | 16 in |
3215.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17798027
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1630SS |
30 in | 16 in |
3335.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17718037
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1632SS |
32 in | 16 in |
3400.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17738037
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1636SS |
36 in | 16 in |
3450.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17758037
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1638SS |
38 in | 16 in |
3495.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17778037
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1644SS |
44 in | 16 in |
3425.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17798037
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1648SS |
48 in | 16 in |
4440.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17728047
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1820SS |
20 in | 18 in |
3295.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17758047
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1824SS |
24 in | 18 in |
3355.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17798047
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1830SS |
30 in | 18 in |
3450.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17718057
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1832SS |
32 in | 18 in |
3495.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17738057
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1836SS |
36 in | 18 in |
3585.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17758057
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1840SS |
40 in | 18 in |
3655.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17788057
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1848SS |
48 in | 18 in |
3725.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17708067
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1854SS |
54 in | 18 in |
3960.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17728067
![]() |
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1870SS |
70 in | 18 in |
5480.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Indicador de vapor integrado
- Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- El cierre de sellado automático es rápido y uniforme para el área de preparación de equipos
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Tyvek | |
Sí |
Sellado automático | |
Sí | |
Indicador de esterilización por vapor | |
No estéril | |
Autoclave Bag |