Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 18 in. wide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17708007 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
14 in
16 in
18 in
20 in
24 in
26 in
30 in
32 in
36 in
38 in
40 in
43 in
44 in
48 in
54 in
70 in
Anchura (imperial):
14 in
15 in
16 in
18 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Longitud (imperial) Anchura (imperial) unitSize
17708007 20 in 14 in paquete de 250
17757997 14 in 14 in paquete de 250
17767997 16 in 14 in paquete de 250
17787997 18 in 14 in paquete de 250
17738007 24 in 14 in paquete de 250
17758007 26 in 14 in paquete de 250
17778007 36 in 14 in paquete de 250
17798007 38 in 14 in paquete de 250
17718017 40 in 14 in paquete de 250
17738017 48 in 14 in paquete de 250
17758017 26 in 15 in paquete de 250
17778017 43 in 15 in paquete de 250
17718027 16 in 16 in paquete de 250
17738027 20 in 16 in paquete de 250
17768027 24 in 16 in paquete de 250
17798027 30 in 16 in paquete de 250
17718037 32 in 16 in paquete de 250
17738037 36 in 16 in paquete de 250
17758037 38 in 16 in paquete de 250
17778037 44 in 16 in paquete de 250
17798037 48 in 16 in paquete de 250
17728047 20 in 18 in paquete de 250
17758047 24 in 18 in paquete de 250
17798047 30 in 18 in paquete de 250
17718057 32 in 18 in paquete de 250
17738057 36 in 18 in paquete de 250
17758057 40 in 18 in paquete de 250
17788057 48 in 18 in paquete de 250
17708067 54 in 18 in paquete de 250
17728067 70 in 18 in paquete de 250
30 options
Código de producto. 17708007
Marca: Keystone Cleanroom Products BGT2A1420SS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 18 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Indicador de vapor integrado
  • Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • El cierre de sellado automático es rápido y uniforme para el área de preparación de equipos
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 258 oz
Capacidad (métrico) 7,6 L
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad
Tipo de tapón Sellado automático
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipos y componentes farmacéuticos
Incluye Indicador de esterilización por vapor
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) Autoclave Bag
Sin látex Sí
Velocidad de transmisión de vapor de la humedad Autoclave Bag
N.º por caja Autoclave Bag
N.° por paquete Autoclave Bag
Embalaje exterior Autoclave Bag
Embalaje interior de protección Autoclave Bag
Cantidad Autoclave Bag
Resistente a Autoclave Bag
Tamaño Autoclave Bag
Método de esterilización Autoclave Bag
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 125 °C
Grosor (imperial) 5,30 mil
Dimensiones (L x An) Autoclave Bag
Longitud (imperial) 20 in
Longitud (métrico) 50,8 cm
Anchura (imperial) 14 in
Anchura (métrico) 35,6 cm
Diámetro (imperial) Autoclave Bag
Diámetro (métrico) Autoclave Bag
Tipo de producto Autoclave Bag