Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 19 to 24 in. wide
The Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 19 to 24 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
636.00€ - 1040.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad |
Tipo de tapón | Sellado automático |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17738357
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB20X20SS |
20 in | 20 in |
636.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17748357
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB20X32SS |
32 in | 20 in |
728.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17758357
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB20X40SS |
40 in | 20 in |
1040.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17768357
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB23X30SS |
30 in | 23 in |
733.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17778357
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB24X24SS |
24 in | 24 in |
738.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17798357
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB24X36SS |
36 in | 24 in |
831.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17708367
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB24X42SS |
42 in | 24 in |
882.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17718367
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB24X44SS |
44 in | 24 in |
882.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Designed for steam sterilization
- Medical Grade Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
- Integrated steam indicator
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Self-sealing closure is fast and consistent for equipment preparation area
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Certificates of conformance included with shipment
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Sellado automático | |
Sí | |
Equipos y componentes farmacéuticos | |
Tyvek | |
Sí | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag |
Certificado de conformidad | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Indicador de esterilización por vapor | |
No estéril | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag | |
Autoclave Bag |