Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 19 to 24 in. wide
GREENER_CHOICE
Product Code. 17738357 Shop All Keystone Cleanroom Products Products
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
20 in
24 in
30 in
32 in
36 in
40 in
42 in
44 in
Anchura (imperial):
20 in
23 in
24 in
Unit Size:
paquete de 50
Product Code. Longitud (imperial) Anchura (imperial) unitSize
17738357 20 in 20 in paquete de 50
17748357 32 in 20 in paquete de 50
17758357 40 in 20 in paquete de 50
17768357 30 in 23 in paquete de 50
17778357 24 in 24 in paquete de 50
17798357 36 in 24 in paquete de 50
17708367 42 in 24 in paquete de 50
17718367 44 in 24 in paquete de 50
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17738357
Brand: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB20X20SS
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
The Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 19 to 24 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ de grado médico en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Indicador de vapor integrado
  • Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • El cierre de sellado automático es rápido y uniforme para el área de preparación de equipos
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Certificados de conformidad incluidos con el envío
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 368 oz
Capacidad (métrico) 10,9 L
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad
Tipo de tapón Sellado automático
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipos y componentes farmacéuticos
Incluye Indicador de esterilización por vapor
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) Autoclave Bag
Sin látex Sí
Velocidad de transmisión de vapor de la humedad Autoclave Bag
N.º por caja Autoclave Bag
N.° por paquete Autoclave Bag
Embalaje exterior Autoclave Bag
Embalaje interior de protección Autoclave Bag
Cantidad Autoclave Bag
Resistente a Autoclave Bag
Tamaño Autoclave Bag
Método de esterilización Autoclave Bag
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 125 °C
Grosor (imperial) 8 mil
Dimensiones (L x An) Autoclave Bag
Longitud (imperial) 20 in
Longitud (métrico) 50,8 cm
Anchura (imperial) 20 in
Anchura (métrico) 50,8 cm
Diámetro (imperial) Autoclave Bag
Diámetro (métrico) Autoclave Bag
Tipo de producto Autoclave Bag