Learn More
Brady™ Etiquetas criogénicas de poliéster autolaminadas
Etiquete de manera segura tubos y viales de almacenamiento criogénico con este material de etiquetas de poliéster ultrafino autolaminado (B-461). Imprima prácticamente en cualquier lugar con una impresora de etiquetas compacta y portátil de Brady.
50.22€ - 88.27€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Acabado | Matte |
Material | Polyester |
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17831799
|
Brady™
170883 |
Black on White/Transparent | 0.375 x 1.125 in. | BMP51, M511 | Die-cut |
84.73€
paquete de 360 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17831829
|
Brady™
170880 |
Black on White/Transparent | 0.5 x 1.125 in. | BMP51, M511 | Die-cut |
88.27€
paquete de 360 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17900730
|
Brady™
170766 |
Black on White/Transparent | 0.5 x 1.65 in. | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut |
59.61€
paquete de 180 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17990720
|
Brady™
170767 |
Black on White/Transparent | 0.5 x 1.75 in. | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut |
63.55€
paquete de 180 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17980720
|
Brady™
170768 |
Black on White/Transparent | 0.5 x 2.2 in. | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut |
54.90€
paquete de 140 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17900680
|
Brady™
170769 |
Black on White/Transparent | 0.6 x 1.8 in. | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut |
67.45€
paquete de 180 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17920730
|
Brady™
170770 |
Black on White/Transparent | 0.6 x 2.625 in. | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut |
54.90€
paquete de 120 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17831719
|
Brady™
170878 |
Black on White/Transparent | 1 x 1.75 in. | BMP51, M511 | Die-cut |
78.44€
paquete de 180 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17801719
|
Brady™
170879 |
Black on White/Transparent | 1 x 2.625 in. | BMP51, M511 | Die-cut |
54.12€
paquete de 120 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17821799
|
Brady™
170882 |
Black on White/Transparent | 1.5 x 2.25 in. | BMP51, M511 | Die-cut |
69.03€
paquete de 140 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17891769
|
Brady™
170881 |
Black on White/Transparent | 1.5 x 3.75 in. | BMP51, M511 | Die-cut |
50.22€
paquete de 80 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17841819
|
Brady™
170875 |
Black on White | 25 ft. x 0.375 in. | BMP41, BMP51, M511 | Continuous |
50.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17960760
|
Brady™
170765 |
Black on White | 25 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 | Continuous |
55.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17871829
|
Brady™
170876 |
Black on White | 25 ft. x 1 in. | BMP51, M511 | Continuous |
65.44€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17891779
|
Brady™
170877 |
Black on White | 25 ft. x 1.25 in. | BMP51, M511 | Continuous |
71.93€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Description
- Producto versátil: la opción perfecta para superficies curvas como, por ejemplo, viales, tubos de centrifugado, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos
- Producto fiable: capacidad para resistir temperaturas extremas desde -196°C hasta 130°C , inmersiones en nitrógeno líquido y autoclave
- Resistencia a productos químicos: resiste la exposición al etanol, tolueno, isopropanol, xileno, DMSO, ácido acético al 50 %, ácido clorhídrico al 10 % y soluciones de Clorox al 10 %
- Producto seguro: fabricado con un sobrelaminado transparente que protege la impresión y mantiene la visibilidad del contenido
- Producto certificado: cumple la Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE (enmienda 2015/863)
- Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Specifications
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Polyester | |
Labels | |
-321°F to +230°F |
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Matte | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
0.0019 in. |