Learn More
Beschreibung
- Ideal para superficies curvas como viales, tubos de centrífuga, tubos de ensayo, pajitas y portaobjetos.
- Capaz de soportar temperaturas extremas de -196 °C a 130 °C (-320 °F a 266 °F), inmersión en nitrógeno líquido y uso en autoclave.
- Resistente al etanol, tolueno, isopropanol, xileno, DMSO, ácido acético al 50%, ácido clorhídrico al 10%, Clorox solución
- Fabricado con un laminado transparente que protege la impresión y mantiene la visibilidad del contenido.
Spezifikation
Spezifikation
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | 2011/65/UE, 2015/863 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Blanco, Transparente |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | Poliéster |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?