Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster criogénico autolaminables
Código de producto. 17900680 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Blanco, Transparente
Dimensiones (L x An):
0,5 x 2,2 in
0,6 x 1,8 in
0,6 x 2,625 in
1 x 2,625 pulg.
12,70 mm x 7,62 m (An x Al)
25,40 mm x 7,62 m (An x Al)
28,58 mm x 12,70 mm (An x Al)
28,58 mm x 9,53 mm (An x Al)
31,75 mm x 7,62 m (An x Al)
41,91 mm x 12,70 mm (An x Al)
44,45 mm x 12,70 mm (An x Al)
44,45 mm x 25,40 mm (An x Al)
57,15 mm x 38,10 mm (An x Al)
9,53 mm × 7,62 m (An × L)
95,25 mm x 38,10 mm (An x Al)
Para utilizar con (equipo):
BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
BMP41, BMP51, M511
BMP51, BMP53, M511, M510
Formato:
Continua
Troquelado
Unit Size:
cada uno
paquete de 120
paquete de 140
paquete de 180
paquete de 360
paquete de 80
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Dimensiones (L x An) Para utilizar con (equipo) Formato Unit Size
17900680 Blanco, Transparente 0,6 x 1,8 in BMP41, BMP51, M511 Troquelado paquete de 180
17831799 Blanco, Transparente 28,58 mm x 9,53 mm (An x Al) BMP51, BMP53, M511, M510 Troquelado paquete de 360
17831829 Blanco, Transparente 28,58 mm x 12,70 mm (An x Al) BMP51, BMP53, M511, M510 Troquelado paquete de 360
17900730 Blanco, Transparente 41,91 mm x 12,70 mm (An x Al) BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 Troquelado paquete de 180
17990720 Blanco, Transparente 44,45 mm x 12,70 mm (An x Al) BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 Troquelado paquete de 180
17980720 Blanco, Transparente 0,5 x 2,2 in BMP41, BMP51, M511 Troquelado paquete de 140
17920730 Blanco, Transparente 0,6 x 2,625 in BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 Troquelado paquete de 120
17831719 Blanco, Transparente 44,45 mm x 25,40 mm (An x Al) BMP51, BMP53, M511, M510 Troquelado paquete de 180
17801719 Blanco, Transparente 1 x 2,625 pulg. BMP51, BMP53, M511, M510 Troquelado paquete de 120
17821799 Blanco, Transparente 57,15 mm x 38,10 mm (An x Al) BMP51, BMP53, M511, M510 Troquelado paquete de 140
17891769 Blanco, Transparente 95,25 mm x 38,10 mm (An x Al) BMP51, BMP53, M511, M510 Troquelado paquete de 80
17841819 Blanco 9,53 mm × 7,62 m (An × L) BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 Continua cada uno
17960760 Blanco 12,70 mm x 7,62 m (An x Al) BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 Continua cada uno
17871829 Blanco 25,40 mm x 7,62 m (An x Al) BMP51, BMP53, M511, M510 Continua cada uno
17891779 Blanco 31,75 mm x 7,62 m (An x Al) BMP51, BMP53, M511, M510 Continua cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Product Code. 17900680 Supplier Brady™ Supplier No. 170769
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Etiquete de forma segura tubos de laboratorio y viales para almacenamiento criogénico con este material de etiqueta de poliéster ultrafino y autolaminable (B-461). Imprima prácticamente en cualquier lugar con una impresora compacta Brady™ Impresora de etiquetas portátil.
  • Ideal para superficies curvas como viales, tubos de centrífuga, tubos de ensayo, pajitas y portaobjetos.
  • Capaz de soportar temperaturas extremas de -196 °C a 130 °C (-320 °F a 266 °F), inmersión en nitrógeno líquido y uso en autoclave.
  • Resistente al etanol, tolueno, isopropanol, xileno, DMSO, ácido acético al 50%, ácido clorhídrico al 10%, Clorox solución
  • Fabricado con un laminado transparente que protege la impresión y mantiene la visibilidad del contenido.
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Cumple con RoHS 2011/65/UE (aprobado 2015/863)
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco, Transparente
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliéster
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de laboratorio
Para utilizar con (equipo) BMP41, BMP51, M511
Cantidad 180 etiquetas/cartucho
Intervalo de temperatura (imperial) -321 °F a +230 °F
Grosor (imperial) 0,0019 in
Dimensiones (L x An) 0,6 x 1,8 in
Longitud (imperial) 0,6 in
Anchura (imperial) 1,8 in
Anchura (métrico) 4.6 cm
Altura del área imprimible (imperial) 0,5 in
Alternate Part Number M4-126-461