Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster criogénico autolaminables
Descripción
- Ideal para superficies curvas como viales, tubos de centrífuga, tubos de ensayo, pajitas y portaobjetos.
- Capaz de soportar temperaturas extremas de -196 °C a 130 °C (-320 °F a 266 °F), inmersión en nitrógeno líquido y uso en autoclave.
- Resistente al etanol, tolueno, isopropanol, xileno, DMSO, ácido acético al 50%, ácido clorhídrico al 10%, Clorox solución
- Fabricado con un laminado transparente que protege la impresión y mantiene la visibilidad del contenido.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | 2011/65/UE, 2015/863 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Continua |
| Material | Poliéster |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |