Learn More
Selenio, solución estándar plasmática, Specpure™, Se 10 000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
88.25€ - 327.00€
Número MDL MFCD00134090
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11317947
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
014381.AD
50 mL
88.25€
50 ml
11327947
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
014381.AE
100 mL
133.00€
100 ml
11400420
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
014381.AP
500 mL
327.00€
500 ml
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
MFCD00134090
Especificaciones
Selenium plasma standard solution
Líquido
MFCD00134090
Specpure™
Se 10000μg/mL
Se in 5% HNO3
UN3264
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:CORROSIVO LÍQUIDO, ACÍDICO, INORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Selenio, solución estándar plasmática, Specpure™, Se 10 000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals