Learn More
Selenio, solución estándar plasmática, Specpure™, Se 10 000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11400420
Selenio, solución estándar plasmática, Specpure™, Se 10 000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400420
500 mL, 500 ml
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
Código de producto. 11400420
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014381.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00134090
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selenium plasma standard solution
Nombre de nota Se 10000μg/mL
Forma física Líquido
Concentración Se in 5% HNO3
Número UN UN3264
Cantidad 500 mL
Grado Specpure™
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote1534395 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/03/2025 Código de producto014381.AP,014381.AE,014381.AD
Número de lote1517333 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/01/2025 Código de producto014381.AP,014381.AE,014381.AD
Número de lote1510691 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/12/2024 Código de producto014381.AP,014381.AE,014381.AD
Número de lote1490111 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/10/2024 Código de producto014381.AP,014381.AE,014381.AD
Número de lote1477671 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/08/2024 Código de producto014381.AP,014381.AE,014381.AD
RUO – Research Use Only
Título del producto
Selenio, solución estándar plasmática, Specpure™, Se 10 000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >