Learn More
Bromuro de selenio(IV), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7789-65-3 | Br4Se | 398.587 g/mol
59.60€ - 232.00€
CAS | 7789-65-3 |
---|---|
Fórmula molecular | Br4Se |
Peso molecular (g/mol) | 398.587 |
Número MDL | MFCD00049766 |
Clave InChI | VTQZBGAODFEJOW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | selenium tetrabromide, selenium iv bromide, selenium bromide sebr4 , t-4, unii-8o54yxr180, tetrabromo-, e4-selane, sebr4, tetrabromo-$l^ 4-selane, tetrabromo-??-selane, selenium iv bromide 5g |
PubChem CID | 82246 |
SMILES | [Se](Br)(Br)(Br)Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11470251
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040240.06 |
5 g |
59.60€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11333758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040240.14 |
25 g |
232.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7789-65-3 | |
398.587 | |
VTQZBGAODFEJOW-UHFFFAOYSA-N | |
82246 |
Br4Se | |
MFCD00049766 | |
selenium tetrabromide, selenium iv bromide, selenium bromide sebr4 , t-4, unii-8o54yxr180, tetrabromo-, e4-selane, sebr4, tetrabromo-$l^ 4-selane, tetrabromo-??-selane, selenium iv bromide 5g | |
[Se](Br)(Br)(Br)Br |
Especificaciones
Selenium(IV) bromide | |
7789-65-3 | |
Br4Se | |
UN2923 | |
selenium tetrabromide, selenium iv bromide, selenium bromide sebr4 , t-4, unii-8o54yxr180, tetrabromo-, e4-selane, sebr4, tetrabromo-$l^ 4-selane, tetrabromo-??-selane, selenium iv bromide 5g | |
VTQZBGAODFEJOW-UHFFFAOYSA-N | |
398.587 | |
398.6 | |
Moisture sensitive |
70°C to 80°C (decomposition) | |
Polvo | |
MFCD00049766 | |
14,8437 | |
Decomposes in water; Soluble in carbon disulfide, chloroform, ethyl bromide | |
[Se](Br)(Br)(Br)Br | |
82246 | |
≥99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H331-H373
Tóxico en caso de ingestión.
Tóxico en caso de inhalación.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:SÓLIDOS CORROSIVOS, TÓXICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 232-181-9
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes