Learn More
Bromuro de selenio(IV), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Selenium(IV) bromide |
| Punto de fusión | 70°C to 80°C (decomposition) |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 5 g |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Número UN | UN2923 |
| Índice Merck | 14,8437 |
| Información de solubilidad | Decomposes in water; Soluble in carbon disulfide, chloroform, ethyl bromide |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398.6 |
| Porcentaje de pureza | ≥99% |