Learn More
Cloruro de selenio(I), 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11323758
Cloruro de selenio(I), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051006
25 g, 25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
2 x 25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
50 g
Código de producto. 11323758
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040239.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10025-68-0 | Cl2Se2 | 228.84 g/mol
Selenium monochloride is used in electronics, instrumentation and other industrial purposes. It is used as a reagent for the synthesis of Se-containing compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-68-0
Fórmula molecular Cl2Se2
Peso molecular (g/mol) 228.84
Número MDL MFCD00011226
Clave InChI VIEXQFHKRAHTQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diselenium dichloride, selenium monochloride, selenium chloride se2cl2, unii-2a5292fc4p, selenium i chloride, dichlorodiselenane, dichloro perselenide, se2cl2, selenium i chloride, ampuled under argon trace metals basis 25gMostrar másMostrar menos
PubChem CID 66206
Nombre IUPAC cloroselanilo selenohipoclorito
SMILES Cl[Se][Se]Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 127°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Selenium(I) chloride
Punto de fusión -85°C
Forma física Líquido, envasado bajo argón
Cantidad 25 g
Número UN UN2922
Índice Merck 14,8432
Información de solubilidad Decomposes in water; Soluble in chloroform, benzene, carbon tetrachloride, carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.83
Porcentaje de pureza 99%
Olor Acidic
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 2.77 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteH28N55 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number040239.14,040239.6Y
Número de loteU28F025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number040239.14,040239.6Y
Número de loteT13C015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number040239.14,040239.6Y
Número de loteS13C055 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number040239.14,040239.6Y
Número de loteJ27R023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number040239.14,040239.6Y
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de selenio(I), 99 %, Thermo Scientific Chemicals >