Learn More
3M™ Secure Click™ Máscara completa reutilizable
La máscara completa reutilizable 3M™ Secure Click™ serie FF-800 ayuda a proteger frente a partículas y una amplia variedad de gases y vapores cuando se utiliza con filtros 3M™ Secure Click™ aprobados.
Marca:  3M™ 7100262628
268.85 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17956640
  • 454.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 19-06-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
La máscara completa reutilizable 3M™ Secure Click™ serie FF-800 ayuda a proteger frente a ciertos contaminantes del aire cuando se utiliza con filtros 3M™ Secure Click™ aprobados. Esta máscara cuenta con características muy interesantes que la convierten en la nueva generación de 3M en comodidad, transpirabilidad y simplicidad:
  • Dígalo: el diafragma de comunicación está diseñado para facilitar la comunicación.
  • Escúchelo: conexión de filtro rápida y sencilla. Basta con alinear las conexiones y pulsar hasta oír un clic. Además, la conexión Secure Click ayuda a proporcionar la confianza de que los filtros están instalados correctamente.
  • Siéntalo: experimente la transpirabilidad y comodidad proporcionadas por el primer sistema de filtro para gases y vapores con cuádruple flujo del mundo.
  • Compruébelo: la comprobación de sellado sencilla, con un solo toque, ayuda a aportar confianza al trabajador en que la máscara está bien colocada.
  • Las aplicaciones recomendadas incluyen ensamblaje, limpieza de sustancias químicas, manipulación de sustancias químicas, astillado, cincelado, limpieza, operaciones de hornos, esmerilado, mecanizado, albañilería, pintura, vaciado/fundido, lijado y aserrado. Los sectores donde se puede usar esta máscara incluyen la fabricación pesada, petróleo y gas, sustancias químicas especiales, minería, transporte, agricultura, productos farmacéuticos y metales primarios.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Negro
Secure Click™ Filters
M
Documentos
Brochures
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
3M™ Secure Click™ Máscara completa reutilizable > Tamaño: M