Learn More
3M™ Filtros de partículas Secure Click™
Click to view available options
Tipo de filtro:
P2R
P3R
Tamaño de la unidad:
10 pares
Descripción
- Los nuevos cartuchos y filtros de flujo doble facilitan la respiración
- Protege de partículas molestas con alivio opcional gas ácido/vapor orgánico
- Conexión rápida y sencilla. Simplemente, alinee las conexiones y empuje hasta que oiga un clic
- Usar con la serie 800 de respiradores reutilizables de 3M™ Secure Click™
- El diseño de barrido hacia atrás permite un campo de visión más amplio y una mayor comodidad
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
Tipo de conexión | Secure Click™ |
Tipo de filtro | P2R |
Tipo de producto | Filtro |
Modelo | D3125 |
Cantidad | 80/Carton. |
Título del producto
3M™ Filtros de partículas Secure Click™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido