Learn More
3M™ Filtro de partículas P3 R de caja dura Secure Click™, D9035
Click to view available options
:
Filtro
Descripción
- Los nuevos filtros y cartuchos de doble flujo facilitan la respiración
- Protege frente a partículas con alivio opcional de niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos
- Conexión rápida y sencilla. Basta con alinear las conexiones y pulsar hasta oír un clic
- Se utiliza con las medias máscaras reutilizables 3M™ Secure Click™ de la serie 800
- Diseño inclinado que permite un mayor campo de visión y comodidad
- Para protegerse en entornos peligrosos
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de filtro | P |
Tipo de producto | Filtro |
Para utilizar con (equipo) | Respiradores reutilizables de media máscara 3M™ Secure Click™ de la serie HF-800 |
Cantidad | 40/paq. |
Título del producto
3M™ Filtro de partículas P3 R de caja dura Secure Click™, D9035 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido