Learn More
3M™ Retenedor de filtro de Secure Click™ D701
Click to view available options
:
Para su uso con: Respiradores reutilizables
Descripción
- Se utiliza para contener filtros de partículas 3M™ Secure Click™ D7N11 O D7P71 o cartuchos de 3M™ Secure Click™ serie D8000.
Especificaciones
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Mascarillas reutilizables 3M™ Secure Click™ Serie HF-800 |
Cantidad | 100/caja |
Título del producto
3M™ Retenedor de filtro de Secure Click™ D701 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido