Learn More
DWK Life Sciences Frasco cuadrangular en vidrio cal-soda, cuello ancho, con rosca, forma baja
Frasco cuadrangular en vidrio cal-soda transparente, de cuello ancho.
Marca: DWK Life Sciences 238201709
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Frascos de vidrio sodocálcico transparentes cuadraos (Tipo 3), boca ancha y rosca DIN de forma baja.
- Forma cuadrada para un envasado eficiente
- El amplio cuello de frasco facilita el acceso
Especificaciones
50 ml | |
Vidrio sodocálcico | |
GL 32 | |
48 mm |
Almacenamiento de muestras y reactivos; Toma de muestras; Transporte y envío | |
10/paq. | |
No esterilizable en autoclave |
Título del producto
DWK Life Sciences Frasco cuadrangular en vidrio cal-soda, cuello ancho, con rosca, forma baja > Rosca DIN 32 S de boca ancha de 50 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido