Learn More
DWK Life Sciences Frasco cuadrangular en vidrio cal-soda, cuello ancho, con rosca, forma baja
Frasco cuadrangular en vidrio cal-soda transparente, de cuello ancho.
21.70€ - 122.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de muestras y reactivos; recogida de muestras; transporte y transporte |
---|---|
Material | Vidrio sodocálcico |
Cantidad | 10/paq. |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
13187374
|
DWK Life Sciences
238203607 |
250 ml |
65.25€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
13124354
|
DWK Life Sciences
238204406 |
500 ml |
70.85€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
13107444
|
DWK Life Sciences
238205402 |
1000 ml | N/A | |||||||
12891004
|
DWK Life Sciences
238202405 |
100 ml |
35.70€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10787945
|
DWK Life Sciences
238201709 |
50 ml | N/A | |||||||
Descripción
Frasco cuadrangular en vidrio cal-soda transparente (tipo 3), de cuello ancho.- Manejo ergonómico, alta estabilidad y buena capacidad de apilamiento debido a su forma angular
- Fácil acceso al contenido del frasco debido al ancho diámetro del cuello del frasco
Especificaciones
Almacenamiento de muestras y reactivos; recogida de muestras; transporte y transporte | |
Vidrio sodocálcico | |
10/paq. | |
No esterilizable en autoclave |