missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ SCR7 pyrazine

Enhances HDR efficiency
301.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,3-Dihydro-6,7-diphenyl-2-thioxo-4(1H)-pteridinone |
---|---|
CAS | 14892-97-8 |
Fórmula molecular | C18H12N4OS |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.38 |
Pureza | >98% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18790769
![]() |
Tocris Bioscience™
5342/10 |
10 mg |
301.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SCR7 pyrazine enhances CRISPR-Cas9-mediated homology-directed repair (HDR) efficiency in vitro up to 19-fold. Inhibits nonhomologous end-joining (NHEJ).Especificaciones
2,3-Dihydro-6,7-diphenyl-2-thioxo-4(1H)-pteridinone | |
C18H12N4OS | |
>98% |
14892-97-8 | |
332.38 |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Store at 4°C
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Tocris Bioscience™ SCR7 pyrazine